Merck
B9630
Sigma-Aldrich
Bromopyruvic acid
~98%
Synonim(y):
3-Bromo-2-oxopropionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.96
Beilstein:
1746786
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
~98%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Klucz InChI
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)