Merck
B9541
SAFC
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97% (GC)
Synonim(y):
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19ClOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.86
Beilstein:
5037778
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (GC)
zawiera
~0.5% CaCO3 as stabilizer
gęstość
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Klucz InChI
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)