Merck
B9513
Sigma-Aldrich
(−)-Boc-L-thioproline
Synonim(y):
(−)-(R)-Boc-4-thiazolidinecarboxylic acid, (−)-Boc-L-thiaproline, Boc-4-Thio-Pro-OH, Boc-Thi-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.28
Beilstein:
4254605
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CSC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4S/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-15-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3