Merck
B950-05
Komórki mięśni gładkich tętnicy nerkowej bydła: BRASMC (Cryovial)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
bovine renal artery (normal, tunica intima and media)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
renal disease; cardiovascular diseases
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine renal artery (normal, tunica intima and media)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 60
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
renal disease; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Quality Level
Application
przepływ krwi do nerek
Biochem/physiol Actions
Tętnica
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki mięśni gładkich bydlęcej tętnicy nerkowej (BRASMC) pochodzą z błony wewnętrznej i środkowej prawidłowych bydlęcych tętnic nerkowych. Są one kriokonserwowane przy drugim przejściu i mogą być hodowane i rozmnażane przez co najmniej 12 podwojeń populacji. Badania pokazują, że indukowany cyklosporyną skurcz mięśni gładkich tętnic nerkowych jest związany ze wzrostem fosforylacji specyficznych kurczliwych białek regulatorowych1. Mięsień gładki tętnicy nerkowej jest wyjątkowo oporny na stymulację angiotensyną i może odgrywać ochronną rolę w regulacji ciśnienia krwi przez układ renina-angiotensyna2.
Beall, A. et al, Biochem Biophys Acta., 1449(1):41-9 (1999)
Whitney, E.G. et al, J. Surg. Res. 61(2):307-10 (1996)
Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego. Nie są przeznaczone do stosowania u ludzi, zwierząt ani do celów diagnostycznych.
Tkanki zwierzęce zostały poddane inspekcji USDA.
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Bovine Smooth Muscle Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 12 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z BRASMC Culture Protocol.
Other Notes
Bovine Smooth Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)