Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 677,00 zł |
Informacje o tej pozycji
677,00 zł
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C31H45N7O7.ClH/c1-17(2)25(37-30(43)45-31(4,5)6)28(42)38-14-8-10-22(38)27(41)36-21(9-7-13-34-29(32)33)26(40)35-19-11-12-20-18(3)15-24(39)44-23(20)16-19;/h11-12,15-17,21-22,25H,7-10,13-14H2,1-6H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,43)(H4,32,33,34);1H
InChI key
ROQGJTZGLVLVIN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a fluorogenic substrate for thrombin in inhibitory assay with salivary protein cE5[2]
- as a fluorogenic substrate for thrombin in inhibitory assay with recombinant E. nipponicum serpin[3]
- as a substrate in proteinase assay with hemolymph protein[4]
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ~95% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| solubility water: 20 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 2 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?