Przejdź do
B4153
Boc-Gln-Ala-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
~95%
Synonim(y):
Boc-Gln-Ala-Arg-AMC hydrochloride, Boc-Gln-Ala-Arg-Mca hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H42N8O8 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
667.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C29H42N8O8/c1-15-13-23(39)44-21-14-17(8-9-18(15)21)35-26(42)19(7-6-12-33-27(31)32)36-24(40)16(2)34-25(41)20(10-11-22(30)38)37-28(43)45-29(3,4)5/h8-9,13-14,16,19-20H,6-7,10-12H2,1-5H3,(H2,30,38)(H,34,41)(H,35,42)(H,36,40)(H,37,43)(H4,31,32,33)
InChI key
LQSLBVXESNRILG-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for trypsin
Boc-Gln-Ala-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride is a fluorogenic and cell-permeable trypsin substrate.[1]
Application
Boc-Gln-Ala-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used as a fluorogenic substrate to measure the enzymatic activity of trypsin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B9385A3401T0273
assay
~95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)