Merck
B9276
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl octanoate
≥98%
Synonim(y):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19BrClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.68
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C16H19BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(20)21-13-10-19-12-9-8-11(17)16(18)15(12)13/h8-10,19H,2-7H2,1H3
InChI key
QTWMXGHFXBQNEJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)