Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.35
EC Number:
207-619-7
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
98786
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócInChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
SMILES string
[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@@]4([H])N(C)CCc5cc6OCOc6cc45
form
crystalline
color
off-white
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
(+)-Bicuculline is a GABAA receptor antagonist.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Product Information Sheet