Merck
B8435
Sigma-Aldrich
BiCAPPA
≥97% (HPLC), solid
Synonim(y):
N,N′-Bis(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-1,4-piperazinedipropanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H40Cl2N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
683.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
warunki przechowywania
under inert gas
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: ~10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(NCCCN4CCN(CCCNc5c6ccc(Cl)cc6nc7ccc(OC)cc57)CC4)c2c1
InChI
1S/C38H40Cl2N6O2/c1-47-27-7-11-33-31(23-27)37(29-9-5-25(39)21-35(29)43-33)41-13-3-15-45-17-19-46(20-18-45)16-4-14-42-38-30-10-6-26(40)22-36(30)44-34-12-8-28(48-2)24-32(34)38/h5-12,21-24H,3-4,13-20H2,1-2H3,(H,41,43)(H,42,44)
Klucz InChI
GUTKNTSGEOMFPZ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor of the formation of abnormal ß-rich isoform of prion protein PrPSc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barnaby C H May et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(6), 3416-3421 (2003-03-11)
Prion diseases are characterized by an accumulation of PrP(Sc), a misfolded isoform of the normal cellular prion protein, PrP(C). We previously reported the bioactivity of acridine-based compounds against PrP(Sc) replication in scrapie-infected neuroblastoma cells and now report the improved potency
Christopher A Ross et al.
Nature medicine, 10 Suppl, S10-S17 (2004-07-24)
Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease (AD), Parkinson's disease (PD), Huntington's disease (HD), amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and prion diseases are increasingly being realized to have common cellular and molecular mechanisms including protein aggregation and inclusion body formation. The aggregates