Merck
B8254
Boc-Lys(Z)-OH
≥98%
Synonim(y):
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysine, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.44
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-221-0
Beilstein/REAXYS Number:
1917222
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Boc-Lys(Z)-OH,
assay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
InChI key
BDHUTRNYBGWPBL-HNNXBMFYSA-N
Application
Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make peptides containing Nepsilon protected lysyl side chains.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)