Merck
B7795
Sigma-Aldrich
Biotinyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H42N6O12S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
686.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
Zastosowanie
Affinity ligand for caspase 3 and for apopain.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)