Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
tissue culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
BXP-34, monoclonal
form
aqueous solution
mol wt
antigen ~70 kDa
species reactivity
human
concentration
250 μg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (not suitable), immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed sections
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ABCG2(9429)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B7684-1ML | 04061838161062 |