Merck
B7011
α-Bromo-p-xylene
Synonim(y):
4-Methylbenzyl bromide
Informacje o tej pozycji
EC Number:
203-240-6
UNSPSC Code:
12352103
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)