Merck
B7007
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
Synonim(y):
X-Glc
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
EC Number:
239-603-0
UNSPSC Code:
12352204
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SUBSTRATES FOR CYTOCHEMICAL DEMONSTRATION OF ENZYME ACTIVITY. I. SOME SUBSTITUTED 3-INDOLYL-BETA-D-GLYCOPYRANOSIDES.
J P HORWITZ et al.
Journal of medicinal chemistry, 7, 574-575 (1964-07-01)