Kluczowe dokumenty
B6934
Sigma-Aldrich
BeKm-1
lyophilized powder, >98% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>98% (HPLC)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
apparent mol wt ~4 kDa by SDS-PAGE
rozpuszczalność
aqueous buffer: soluble
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Thr-Asp-Ile-Lys-Cys-Ser-Glu-Ser-Tyr-Gln-Cys-Phe-Pro-Val-Cys-Lys-Ser-Arg-Phe-Gly-Lys-Thr-Asn-Gly-Arg-Cys-Val-Asn-Gly-Phe-Cys-Asp-Cys-Phe s-Asp-Cys-Phe [Disulfide bridges: 7-28, 13-33, 17-35]
Działania biochem./fizjol.
Specifically blocks ERG1 K+ channels.
Inne uwagi
Major component in Mesobuthus eupeus
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3