Merck
B6521
Sigma-Aldrich
2′-3′-O-(4-Benzoylbenzoyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
~95%
Synonim(y):
Benzoylbenzoyl-GTP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24N5O16P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
731.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Próba
~95%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCN(CC)CC.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(c(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)c4)C(=O)c5ccccc5)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Inne uwagi
Mixed isomers