Merck
B6508
4-Bromopyridine hydrochloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
EC Number:
243-128-4
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)