Key Documents
B6029
Nα-Adamantaneacetyl-D-Arg-[Hyp3, Thi5,8, D-Phe7]-Bradykinin
≥97% (HPLC)
About This Item
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1cccs1)NC(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3cccs3)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)CN4C(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CC67CC8CC(CC(C8)C6)C7)C(O)=O
informacje o genach
human ... BDKRB2(624)
mouse ... BDKRB2(12062)
rat ... BDKRB2(25245)
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3