Merck
B6005
Supelco
Batyl alcohol
≥98%
Synonim(y):
1-O-Octadecyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-octadecyl ether, DL-3-Octadecyloxy-1,2-propanediol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.57
Beilstein:
1725677
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Próba
≥98%
mp
71-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
Klucz InChI
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3