Merck
B5651
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride
Synonim(y):
Benzyltetradecyldimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.04
EC Number:
205-352-0
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4062599
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
mp
56-62 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)