Merck
B5559
Sigma-Aldrich
BRL 52537 hydrochloride
>98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-1-(3,4-Dichlorophenyl)acetyl-2-(1-pyrrolidinyl)methylpiperidine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2OCl2 · HCl
Masa cząsteczkowa:
391.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
>98% (HPLC)
kolor
off-white
rozpuszczalność
methanol: soluble ~18 mg/mL at 60 °C
DMSO: insoluble
H2O: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Clc1ccc(CC(=O)N2CCCCC2CN3CCCC3)cc1Cl
informacje o genach
Działania biochem./fizjol.
κ/μ opioid receptor agonist.
Informacje prawne
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3