Kluczowe dokumenty
B5256
DL-α-O-Benzylglycerol
≥98%
Synonim(y):
1-O-Benzyl-rac-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
Klucz InChI
LWCIBYRXSHRIAP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Aliphatic diether analogs of glyceride-derived lipids. I. Synthesis of d-alpha,beta-dialkyl glyceryl ethers.
M KATES et al.
Biochemistry, 2, 394-397 (1963-03-01)
Vincent J Huber et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(1), 411-417 (2008-01-10)
The in vitro inhibitory effects and in silico docking energies of 18 compounds with respect to aquaporin 4 (AQP4) were investigated. More than half of the compounds tested showed inhibitory activity in the in vitro functional assay and included the