Merck
B5250
6-Benzoyl-2-naphthyl phosphate disodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H11O5PNa2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)