Przejdź do
27655
Colistin sodium methanesulfonate
from Bacillus colistinus
Synonim(y):
Colimycin sodium methanesulfonate, Methanesulfonic acid derivative of Polymyxin E, Polymyxin E sodium methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
704,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H115N16Na5O28S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1759.90
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
232-516-9
MDL number:
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Bacillus colistinus
Quality Segment
form
powder or crystals
ign. residue
~20%
loss
≤5.0% loss on drying
color
white to off-white
pH
6.5-8.5
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CCC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)C(C)O
InChI
1S/C53H100N16O13.5CH4O3S.5Na/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;5*1-5(2,3)4;;;;;/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);5*1H3,(H,2,3,4);;;;;/q;;;;;;5*+1/p-5/t30?,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;;;;;;;;;;/m1........../s1
InChI key
WSDSONZFNWDYGZ-BKFDUBCBSA-I
General description
Chemical structure: peptide
Application
Colistin sodium methanesulfate is used to permeabilize bacterial cell membranes and to study mannose-resistant haemagglutination.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Binds to lipids on the cell cytoplasmic membrane of Gram-negative bacteria and disrupts the cell wall integrity.
Antimicrobial spectrum: Gram-negative bacteria.
Colistin sodium methanesulfate is a cyclopolypeptide antibiotic with endotoxin-binding capacity Colistin′s activity stems from the hydrophobic and hydrophillic regions. They solubilze the cytoplasmic membrane which contributes to the bactericidal effect [1].
Packaging
1g, 5g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place. Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR17371147009Y0001888
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
-
form
solid
form
-
biological source
Bacillus colistinus
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colistin sodium methanesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. For how long can product 27655 (Colistin Sodium Methanesulfonate) be stored at RT in powder form before loosing any efficacy? Can you provide any RT storage stability/efficacy data?
    1 answer
    1. The stability of Product 27655, Colistin Sodium Methanesulfonate, if stored at ambient temperature is not determined.