Merck
B5042
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tetrachloroiodate
≥98% (titration)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(ICl4)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.96
Beilstein:
4619219
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (titration)
ciąg SMILES
Cl[I-](Cl)(Cl)Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl4I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
Klucz InChI
IBXYFQYYVRYALP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kajigaeshi, S., et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 941-941 (1990)