Merck
B5005
Sigma-Aldrich
Behenoyl chloride
≥99%
Synonim(y):
Docosanoyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)20COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.03
Beilstein:
1792888
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥99%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C22H43ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3
Klucz InChI
QTHQYNCAWSGBCE-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Sealed ampule.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)