Kluczowe dokumenty
B4778
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
~95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H40N8O8 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
653.13
Kod UNSPSC:
12352204
Próba
~95%
temp. przechowywania
−20°C
Substraty
Substrate for Factor XIIa
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Kawabata et al.
European journal of biochemistry, 172(1), 17-25 (1988-02-15)
Seventy-four peptide amides of 7-amino-4-methylcoumarin (Mec) of the type Boc-Xaa-Yaa-Arg-NH-Mec were newly synthesized and tested to find specific substrates for blood-clotting proteases and trypsin. The Xaa and Yaa residues of these substrates have been replaced by 12 and 15 different