Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2280,00 zł
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source - | biological source - |
| specific activity 37-49 nmol/min·mg | specific activity - | specific activity 49-67 nmol/min·mg | specific activity 541-731 nmol/min·mg |
| Gene Information human ... BTK(695) | Gene Information human ... BTK(695) | Gene Information human ... ITK(3702) | Gene Information human ... MAPKAPK3(7867) |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| form buffered aqueous glycerol solution | form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B4312-10UG | 04061837749902 |
| B4312-100UG | 04061833252420 |