Merck
B4022
Phenacyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Synonim(y):
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid phenacyl ester
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.20
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2292032
Pozwól nam pomóc
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
84-87 °C (lit.)
SMILES string
BrCc1ccc(CC(=O)OCC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C17H15BrO3/c18-11-14-8-6-13(7-9-14)10-17(20)21-12-16(19)15-4-2-1-3-5-15/h1-9H,10-12H2
InChI key
BUQPIKAEKYNDAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for preparation of aminoacyloxymethyl PAM resins.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitchell, A.R., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 2845-2845 (1978)