Merck
B3791
B-Pentasaccharide
from human urine, ≥85%
Synonim(y):
α-Fuc-(1→2)-α-Gal-(1→3)-β-Gal-(1→4)(α-Fuc-[1→3])-Glc
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H52O24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
796.72
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
B-Pentasaccharide, from human urine, ≥85%
InChI
1S/C30H52O24/c1-6-11(34)15(38)18(41)27(46-6)53-24-21(44)26(45)48-10(5-33)22(24)51-30-25(54-28-19(42)16(39)12(35)7(2)47-28)23(14(37)9(4-32)50-30)52-29-20(43)17(40)13(36)8(3-31)49-29/h6-45H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26?,27-,28-,29+,30-/m0/s1
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI key
CFAMAWVZEVLFJH-NCWFDBPASA-N
biological source
human urine
assay
≥85%
form
powder
storage temp.
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)