B3680
Monoclonal Anti-Bone Morphogenetic Protein 6 antibody produced in mouse
clone 74219.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-BMP-6
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
74219.11, monoclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMP6(654)
Opis ogólny
Monoclonal Anti-Bone Morphogenetic Protein 6 recognizes human BMP-6. The antibody shows no cross-reactivity with recombinant human (rh) BMP-2, rhBMP-4, rhBMP-5, and rhBMP-7.
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1