Merck
B3628
N-Benzoyl-DL-leucine β-naphthylamide
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.45
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)