Merck
B3254
Sodium benzenesulfonate
~98%
Synonim(y):
Benzenesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
EC Number:
208-198-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3918459
Pozwól nam pomóc
assay
~98%
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)