Merck
B3148
Przeciwciało przeciwko koziej/ owczej IgG-biotynie, mysie monoklonalne
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoklonalna anty-koza/ owcaIgG-biotyna
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
GT-34, monoclonal
Application:
ELISA (d)
Citations:
11
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
secondary antibodies
clone
GT-34, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
sheep, goat, bovine
should not react with
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
technique(s)
direct ELISA: 1:5,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Monoklonalna anty-koza IgG (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów immunizowanej myszy.
Produkt wiąże się ze wszystkimi kozimi/sofimi IgG1
The antibody reacts with an epitope located on the heavy chain of goat IgG1 and IgG2.
Application
Monoklonalne przeciwciało anty-kozie/owcze IgG-biotyna wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • teście immunosorbentu sprzężonego z enzymem (ELISA)
  • immunoblottingu
  • dot blotting
  • immunohistochemii
  • immunocytochemii
Monoklonalne przeciwciało przeciwko koziej/owczej IgG-biotynie wytwarzane u myszy może być stosowane w testach ELISA w minimalnym rozcieńczeniu roboczym 1:5000. Zostało ono użyte w rozcieńczeniu roboczym 1:1000 do wizualizacji kolagenu typu IV w skrawkach palców myszy.
Biochem/physiol Actions
Podtyp przeciwciał IgG jest najobficiej występującą immunoglobuliną układu odpornościowego. Jest on wydzielany przez komórki B i znajduje się we krwi oraz płynach pozakomórkowych, zapewniając ochronę przed infekcjami wywołanymi przez bakterie, grzyby i wirusy. Matczyne IgG jest przenoszone do płodu przez łożysko, co ma zasadnicze znaczenie dla obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami. Sprzężenie biotyny pozwala na wiązanie różnych znaczników, takich jak awidyna lub streptawidyna.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)