Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
M2, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
19
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin (purified IgG1 subclass)
clone
M2, monoclonal
shelf life
4 yr
purified by
using Protein A
storage temp.
−20°C
General description
Przeciwciało monoklonalne ANTI-FLAG M2 jest oczyszczoną immunoglobuliną IgG1, oczyszczoną z supernatantu hodowli komórek hybrydoma, która wiąże się z FLAG® białkami fuzyjnymi. W przeciwieństwie do przeciwciała ANTI-FLAG M1, przeciwciało M2 rozpoznaje sekwencję FLAG na N-końcu, Met-N-końcu, C-końcu lub w wewnętrznym miejscu białek fuzyjnych FLAG. Przeciwciało monoklonalne ANTI-FLAG M2 jest przydatne do identyfikacji i wychwytywania białek fuzyjnych FLAG za pomocą powszechnych procedur immunologicznych, takich jak Western blot i immunoprecypitacja. Jest również przydatny do oczyszczania metodą powinowactwa białek fuzyjnych FLAG po związaniu z podłożem stałym.
postać: roztwór pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
stężenie: 3,0-5,0 mg/ml
postać: roztwór pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
stężenie: 3,0-5,0 mg/ml
Application
IB, IF, IP, FACS, ELISA
Przeciwciało jest zalecane do stosowania w wielu aplikacjach, takich jak immunoblotting, immunoprecypitacja, immunofluorescencja, cytometria przepływowa i ELISA.
Więcej informacji o produkcie można znaleźć w naszym portalu FLAG® aplikacji.
Przeciwciało jest zalecane do stosowania w wielu aplikacjach, takich jak immunoblotting, immunoprecypitacja, immunofluorescencja, cytometria przepływowa i ELISA.
Więcej informacji o produkcie można znaleźć w naszym portalu FLAG® aplikacji.
Packaging
fiolka z zakrętką z polipropylenu
Preparation Note
Rozcieńczyć roztwór przeciwciała od 0,5 do 10 ug/ml w określonym buforze.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin (purified IgG1 subclass) | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone M2, monoclonal | clone M2, monoclonal | clone M2, monoclonal | clone M2, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| purified by using Protein A | purified by affinity chromatography (affinity tag purification) | purified by - | purified by - |
| shelf life 4 yr | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ANTI-FLAG® Przeciwciało M2, mysie monoklonalne
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?