Merck
B3000
Benzhydrylidenefluorene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25(20-13-5-2-6-14-20)26-23-17-9-7-15-21(23)22-16-8-10-18-24(22)26/h1-18H
SMILES string
c1ccc(cc1)\C(c2ccccc2)=C3\c4ccccc4-c5ccccc35
InChI key
CGUOPWAERAISDV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)