Merck
B2886
Sigma-Aldrich
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Synonim(y):
BOP, BOP Reagent, Castros reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22F6N6OP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.28
Beilstein:
4287025
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
mp
>130 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
Klucz InChI
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Activating reagent for synthesis of peptides and amino acid derivatives
zastąpiony przez
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Castro, B, et al.
Tetrahedron Letters, 1219, 1219-1219 (1975)