Merck
B2545
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-carboxy-14C
aqueous solution
About This Item
Wzór liniowy:
C6H514COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
aqueous solution
zakres etykietowania
1-20 mCi per mmol
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[14C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+2
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-WGGUOBTBSA-N
Opakowanie
serum bottle
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)