Kluczowe dokumenty
B2397
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Synonim(y):
α-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-glucosaminide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc2ccccc2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)