Merck
B2026
des-Pro2-Bradykinin
≥97% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H66N14O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
963.09
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(CO)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
Gene Information
mouse ... Tac1(21333)
Biochem/physiol Actions
Potentiates activity on bradykinin-induced contraction of guinea pig ileum and hypertension in rats
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potentiating effects of bradykinin-related substances on bradykinin-induced contraction of guinea pig ileum and hypotension in rats.
M Naruse et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 29(11), 3369-3374 (1981-11-01)