Nazwa produktu
(±)-4-Bromohomoibotenic acid, solid
InChI
1S/C6H7BrN2O4/c7-4-3(13-9-5(4)10)1-2(8)6(11)12/h2H,1,8H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES string
NC(CC1=C(Br)C(=O)NO1)C(O)=O
InChI key
JRTOQOAGTSUNHA-UHFFFAOYSA-N
form
solid
color
white
solubility
H2O: moderately soluble
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?