Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine
Quality Segment
form
powder
technique(s)
tissue culture: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Brain acetone powder bovine may be used in studies tissue-specific genes leading to the expression of proteins important for the analysis of immunoreactivity, disease pathogenesis and drug targeting.
Has been used as a crude source of calmodulin.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B0508-25G | 04061833616512 |