Merck
B0267
1-(tert-Butoxycarbonyl)1H-1,2,4-triazole
Synonim(y):
1-Boc-1H-1,2,4-triazole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.18
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
255-570-5
Beilstein/REAXYS Number:
608511
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
bp
75 °C/0.35 mmHg (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cncn1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)