Merck
B0131
Boc-L-Nle-OH (dicyclohexylammonium) salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H44N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-673-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h11-13H,1-10H2;8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t;8-/m.0/s1
InChI key
BFEVJIUEBDZIJQ-WDBKTSHHSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)