Merck
B0127
Borax Anhydrous
≥99.0%
Synonim(y):
Sodium tetraborate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2B4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
EC Number:
215-540-4
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffer component for capillary electrophoresis
Legal Information
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)