Merck
B010
Benextramine tetrahydrochloride
Synonim(y):
BHC, Dithiobis(N-[N-(2-methoxybenzyl)-6-aminohexyl]-2-aminoethane), Dithiobis(N-[N-(2-methoxybenzyl)-6-aminohexyl]-2-aminoethane);, N,N′′-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[N′-(2-methoxyphenylmethyl)-1,6-hexanediamine] dihydrochloride, N,N′-Bis(6-[o-Methoxybenzylamino]hexyl)cystamine, N,N′-Bis(6-[o-methoxybenzylamino]hexyl)cystamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H54N4O2S2 · 4HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
736.77
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
215-181-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
Cl.COc1ccccc1CNCCCCCCNCCSSCCNCCCCCCNCc2ccccc2OC
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)