Kluczowe dokumenty
AXYSCT50SS25S
Self standing centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 50 mL, sterile
Synonim(y):
Probówki wirówkowe o pojemności 50 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Materiały
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
pojemność
50 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)