Kluczowe dokumenty
AXYSCT150YS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
capacity 1.5 mL, yellow, sterile
Synonim(y):
probówki wirówkowe
Wybierz wielkość
1 PKG
4830,00 zł
4830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
4830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
screw top cap
yellow
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 20,000 × g
opakowanie
pack of 500 tubes
case of 8 packs
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
pojemność
1.5 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)