AXYSCT050SSOS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 0.5 mL, orange, sterile
Synonim(y):
probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
orange
screw top cap
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 20,000 × g
opakowanie
pack of 500 tubes
case of 8 packs
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
pojemność
0.5 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)