AXYSCT050GR
Screw cap tubes and caps with O-rings
size 0.5 mL, gray, pkg of 8x500caps/cs
Synonim(y):
probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc SCT-050-GR
Corning
opakowanie
pkg of 8x500caps/cs
rozmiar
0.5 mL
kolor
gray
Opis ogólny
Product is only available in China.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)